Learn More
N-Fmoc-L-homophenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7034302
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
132684-59-4
C25H23NO4
401.46
MFCD00077046
CIHPCIUGLIZADU-QHCPKHFHSA-N
fmoc-l-homophenylalanine, fmoc-homophe-oh, fmoc-hophe-oh, fmoc-l-homophenyl-ala, fmoc-l-homophe, fmoc-l-hphe-oh, n-fmoc-l-homophenylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-phenylbutanoic acid, s-2-fmoc-amino-4-phenylbutyric acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-phenylbutanoic acid
2761467
(2S)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4-phenylbutanoic acid
OC(=O)[C@H](CCC1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
132684-59-4
C25H23NO4
401.46
MFCD00077046
CIHPCIUGLIZADU-QHCPKHFHSA-N
fmoc-l-homophenylalanine, fmoc-homophe-oh, fmoc-hophe-oh, fmoc-l-homophenyl-ala, fmoc-l-homophe, fmoc-l-hphe-oh, n-fmoc-l-homophenylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-phenylbutanoic acid, s-2-fmoc-amino-4-phenylbutyric acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-phenylbutanoic acid
2761467
(2S)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4-phenylbutanoic acid
OC(=O)[C@H](CCC1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-L-homophenylalanine
Menge 250 mg
Beilstein 4847669
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 401.46
Reinheit (%) 95%