Learn More
N-Fmoc-L-beta-homovalin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498737
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15498737 1 g 1 Gramm
15408747 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498737 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52182.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 172695-33-9 | C21H23NO4 | 353.42 g/mol
N-Fmoc-L-beta-homovaline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Fmoc-L-beta-Homovalin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 172695-33-9
Summenformel C21H23NO4
Molekulargewicht (g/mol) 353.42
MDL-Nummer MFCD01862853
InChI-Schlüssel KFDMTAMWOIQTOB-LJQANCHMSA-N
Synonym fmoc-l-beta-homovaline, r-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-methylpentanoic acid, fmoc-beta-hoval-oh, r-n-fmoc-3-amino-4-methylpentanoic acid, r-3-fmoc-amino-4-methylpentanoic acid, 3r-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-methylpentanoic acid, fmoc-beta-leu-oh, fmoc-l-, a-leucine, fmoc-l-beta-leucine, fmoc-, a-hoval-oh
PubChem CID 2761560
IUPAC-Name (3R)-3-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4-methylpentanoic acid
SMILES CC(C)[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-L-beta-homovaline
Menge 1 g
Beilstein 7388393
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 353.42
Reinheit (%) 95%