Learn More
N-Fmoc-L-beta-Homoprolin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448567
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15448567 250 mg 250 Milligramm
15438567 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52060.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 193693-60-6 | C21H21NO4 | 351.402 g/mol
It is an important organic intermediate used in agrochemicals, pharmaceuticals and dyestuff fields. It is also used in peptide synthesis and drug screening .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt, das in Agrochemikalien, Pharmazeutika und Farbstoffen eingesetzt wird. Wird auch in der Peptidsynthese und im Arzneimittelscreening verwendet.
Hinweise
Von starker Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 193693-60-6
Summenformel C21H21NO4
Molekulargewicht (g/mol) 351.402
MDL-Nummer MFCD01863058
InChI-Schlüssel ZNIGOUDZWCDFFC-AWEZNQCLSA-N
Synonym fmoc-l-beta-homoproline, fmoc-beta-hopro-oh, s-2-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl pyrrolidin-2-yl acetic acid, 2s-1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl pyrrolidin-2-yl acetic acid, 2-2s-1-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl pyrrolidin-2-yl acetic acid, fmoc-d-beta-homoproline, fmoc-hopro-oh, fmoc-beta-homopro-oh, fmoc-l-beta-hpro-oh, fmoc-i 2-hopro-oh
PubChem CID 2761542
IUPAC-Name 2-[(2S)-1-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl]Essigsäure
SMILES C1CC(N(C1)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-L-beta-homoproline
Menge 250 mg
Beilstein 7798553
Formelmasse 351.4
Reinheit (%) 95%