Learn More
N-Fmoc-L-beta-Homoleucin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478447
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15478447 250 mg 250 Milligramm
15468447 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478447 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51976.MD
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 193887-44-4 | C22H25NO4 | 367.45 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 193887-44-4
Summenformel C22H25NO4
Molekulargewicht (g/mol) 367.45
MDL-Nummer MFCD01863059
InChI-Schlüssel YLVSABQQLLRFIJ-HNNXBMFYSA-N
Synonym fmoc-beta-holeu-oh, fmoc-l-beta-homoleucine, fmoc-l-, a-homo-leu-oh, fmoc-beta-homoleu-oh, s-3-fmoc-amino-5-methylhexanoic acid, 3s-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-methylhexanoic acid, fmoc-?-holeu-oh, ambotzfaa6690, 3s-3-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-5-methylhexanoic acid, fmoc-holeu-oh fmoc-homoleucine
PubChem CID 2761527
IUPAC-Name (3S)-3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-5-methylhexansäure
SMILES CC(C)C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-L-beta-homoleucine
Menge 250 mg
Beilstein 7723942
Formelmasse 367.44
Reinheit (%) 95%