Learn More
N-Fmoc-L-beta-Glutaminsäure 5-tert-Butylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449645
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15449645 250 mg 250 Milligramm
15428757 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15449645 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52190.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 209252-17-5 | C24H27NO6 | 425.481 g/mol
N-Fmoc-L-beta-glutamic acid 5-tert-butyl ester, is a protected building block used for the introduction of glutamic acid into peptides. Fmoc-beta-Glu(OtBu)-OH) was hydrolyzed with trifluoroacetic acid (TFA) and isolated with the HPLC system to give Fmoc-beta-Glu(OH)-OH.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Fmoc-L-beta-Glutaminsäure5-tert-Butylester ist ein geschützter Baustein für die Einführung von Glutaminsäure in Peptide. Fmoc-beta-Glu(OtBu)-OH) wurde mit Trifluoressigsäure (TFA) hydrolysiert und mit dem HPLC-System zu Fmoc-beta-Glu(OH)-OH isoliert.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Lagerung bei 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 209252-17-5
Summenformel C24H27NO6
Molekulargewicht (g/mol) 425.481
MDL-Nummer MFCD01862860
InChI-Schlüssel XXXSUGLINJXRGT-OAHLLOKOSA-N
Synonym fmoc-beta-hoasp otbu-oh, fmoc-beta-glu otbu-oh, r-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, fmoc-l-beta-glutamic acid 5-tert-butyl ester, 3r-5-tert-butoxy-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, fmoc-?-hoasp otbu-oh, fmoc-, a-hoasp otbu-oh, fmoc-i 2-hoasp otbu-oh, fmoc-beta-homoaspartic acid otbu
PubChem CID 2761514
IUPAC-Name (3R)-3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-5-oxopentansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(CC(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-L-beta-glutamic acid 5-tert-butyl ester
Menge 250 mg
Beilstein 7952342
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 425.48
Reinheit (%) 95%