Learn More
N-Fmoc-L-Asparaginsäure4-Benzyl-Ester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Fmoc-L-aspartic acid 4-benzyl ester |
| Schmelzpunkt | 120°C to 130°C |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 4609615 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
| IUPAC-Name | (2S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-oxo-4-phenylmethoxybutansäure |
| Formelmasse | 445.46 |
| Reinheit (%) | 97% |