Learn More
N-Fmoc-L-Asparaginsäure4-Benzyl-Ester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478608
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15478608 5 g 5 Gramm
15488608 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478608 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62011.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 86060-84-6 | C26H23NO6 | 445.47 g/mol
Used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86060-84-6
Summenformel C26H23NO6
Molekulargewicht (g/mol) 445.47
MDL-Nummer MFCD00065630
InChI-Schlüssel OQGAELAJEGGNKG-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-asp obzl-oh, fmoc-l-aspartic acid 4-benzyl ester, l-fmoc-aspartic acid beta-benzyl ester, fmoc-l-asp obzl-oh, 2s-4-benzyloxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-oxobutanoic acid, fmoc-l-aspartic acid beta-benzyl ester, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-benzyloxy-4-oxobutanoic acid, n-fmoc-l-aspartic acid beta-benzyl ester, fmoc-l-asp obn, fmoc-l-asp bzl-oh
PubChem CID 13966931
SMILES OC(=O)C(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-L-aspartic acid 4-benzyl ester
Schmelzpunkt 120°C to 130°C
Menge 5 g
Beilstein 4609615
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
IUPAC-Name 4-(Benzyloxy)-2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4-oxobutansäure
Formelmasse 445.46
Reinheit (%) 97%