Learn More
N-Fmoc-L-Alanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415768
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15415768 5 g 5 Gramm
15425768 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415768 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59438.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 35661-39-3 | C18H17NO4 | 311.337 g/mol
N-Fmoc-L-alanine is potentially useful for proteomics studies and solid phase peptide synthesis techniques. Alanine is one of the simplest amino acids - a methyl group as the side chain. This small side chain confers a high degree of flexibility when incorporated into a polypeptide chain. The Fmoc group is typically removed with a base such as pyridine - an orthogonal de-protection strategy to the acid labilie Boc group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Fmoc-L-Alanin ist potenziell nützlich für Proteomikstudien und Festphasen-Peptidsyntheseverfahren. Alanin ist eine der einfachsten Aminosäuren – eine Methylgruppe als Seitenkette. Diese kleine Seitenkette bietet ein hohes Maß an Flexibilität bei der Integration in eine Polypeptidkette. Die Fmoc-Gruppe wird in der Regel mit einer Base wie Pyridin entfernt – eine orthogonale De-Protektionsstrategie zur Säure-Labilie-Boc-Gruppe.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35661-39-3
Summenformel C18H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 311.337
MDL-Nummer MFCD00037139
InChI-Schlüssel QWXZOFZKSQXPDC-NSHDSACASA-N
Synonym fmoc-ala-oh, fmoc-l-alanine, fmoc-l-alpha-alanine, 9-fmoc-l-alanine, fmoc-l-ala-oh, n-fmoc-l-alanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-alanine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-alanine, fmoc-alanine, fmoc-l-ala
PubChem CID 6364642
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-Fluor-9-ylmethoxycarbonylamino)propansäure
SMILES CC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-L-alanine
Schmelzpunkt 147°C to 153°C
Menge 5 g
Beilstein 2225975
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Optische Drehung −18° (c=1 in DMF)
Formelmasse 311.34
Reinheit (%) 95%