Learn More
N-Fmoc-Glycin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420147
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11420147 1 g 1 Gramm
11430147 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420147 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21050.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29022-11-5
Summenformel C17H15NO4
Molekulargewicht (g/mol) 297.31
MDL-Nummer MFCD00037140
InChI-Schlüssel NDKDFTQNXLHCGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym fmoc-gly-oh, fmoc-glycine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl glycine, n-fmoc-glycine, fmoc-dl-glycine, n-9-fmoc-l-glycine, n-alpha-fmoc-glycine, fmoc-gly, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl glycine
PubChem CID 93124
IUPAC-Name 2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)acetic acid
SMILES OC(=O)CNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-glycine
Schmelzpunkt 172°C to 175°C
Menge 1 g
Beilstein 2163967
Formelmasse 297.32
Reinheit (%) 98%