Learn More
N-Fmoc-D-Valin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15455938
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
84624-17-9
C20H21NO4
339.39
MFCD00062953
UGNIYGNGCNXHTR-GOSISDBHSA-N
fmoc-d-val-oh, fmoc-d-valine, n-fmoc-d-valine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-methylbutanoic acid, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-d-valine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-d-valine, 9-fluorenylmethoxycarbonyl-d-valine, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-methylbutanoic acid, n-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-d-valine, 9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-d-valine
1549479
CC(C)[C@@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
84624-17-9
C20H21NO4
339.39
MFCD00062953
UGNIYGNGCNXHTR-GOSISDBHSA-N
fmoc-d-val-oh, fmoc-d-valine, n-fmoc-d-valine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-methylbutanoic acid, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-d-valine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-d-valine, 9-fluorenylmethoxycarbonyl-d-valine, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-methylbutanoic acid, n-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-d-valine, 9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-d-valine
1549479
CC(C)[C@@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
It is potentially useful for proteomics studies and solid phase peptide synthesis techniques. Valine is one of the simplest amino acids - an isopropyl group as the side chain. This smaller side chain confers a fairly high degree of flexibility when incorporated into a polypeptide chain. The Fmoc group is typically removed with a base such as pyridine - an orthogonal de-protection strategy to the acid labilie Boc group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist potenziell nützlich für Untersuchungen der Proteomik und für Festphasen-Peptidsynthese-Verfahren. Valin ist eine der einfachsten Aminosäuren – eine Isopropylgruppe als Seitenkette. Diese kleinere Seitenkette bietet eine relativ hohe Flexibilität beim Einbau eine Polypeptidkette. Die Fmoc-Gruppe wird in der Regel mit einer Base wie Pyridin entfernt – eine orthogonale De-Protektionsstrategie zur Säure-Labilie-Boc-Gruppe.
Löslichkeit
Löslichkeit in Methanol (nahezu Transparenz). Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von starker Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Kühl aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-D-valine
Schmelzpunkt 143°C to 144°C
Menge 1 g
Beilstein 6489548
IUPAC-Name 2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-3-methylbutanoic acid
Formelmasse 339.39
Reinheit (%) 98%