Learn More
N-Fmoc-D-Pipecolsäure, ≥ 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Fmoc-D-pipecolic acid |
| Schmelzpunkt | 154°C to 159°C |
| Farbe | Braun bis Weiß |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 351.4 |
| Reinheit (%) | ≥96% |
| Physikalische Form | Fest |