Learn More
N-FMOC-D-alanin, TRC
Artikelnummer. 30179551
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179551 5 g 5 Gramm
30178999 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179551 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF6199555G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79990-15-1
Summenformel C18 H17 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 311.33
Synonym N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-alanine, (R)-2-[[[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino]propionic Acid, (R)-N-Fmoc-alanine, 270: PN: US20070042401 PAGE: 36 Claimed Protein, 962: PN: WO2006135786 PAGE: 69 Claimed Protein, D-Fmoc-Alanine, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-D-alanine
IUPAC-Name (2R)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)Propansäure
SMILES C[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-D-alanine
InChI-Formel InChI=1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m1/s1
Menge 5 g
Formelmasse 311.116
Versandbedingung Raumtemperatur