Learn More
N-Fmoc-D-alanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7041510
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
79990-15-1
C18H17NO4
311.34
MFCD00062960
QWXZOFZKSQXPDC-UHFFFAOYNA-N
fmoc-d-ala-oh, fmoc-d-alanine, n-fmoc-d-alanine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-d-alanine, d-alanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino propanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, n-9h-fluoren-9ylmethoxy carbonyl-d-alanine, r-2-9h-fluoren-9-yl-methoxycarbonylamino-propionic acid
2724627
2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)propanoic acid
CC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
79990-15-1
C18H17NO4
311.34
MFCD00062960
QWXZOFZKSQXPDC-UHFFFAOYNA-N
fmoc-d-ala-oh, fmoc-d-alanine, n-fmoc-d-alanine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-d-alanine, d-alanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino propanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, n-9h-fluoren-9ylmethoxy carbonyl-d-alanine, r-2-9h-fluoren-9-yl-methoxycarbonylamino-propionic acid
2724627
2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)propanoic acid
CC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
N-Fmoc-D-alanine is potentially useful for proteomics studies and solid phase peptide synthesis techniques. It is also essential for the biosynthesis of peptidoglycan cross linking sub-units that are used for bacterial cell walls.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Fmoc-D-Alanin ist potenziell für Proteomikstudien und Festphasen-Peptidsyntheseverfahren nützlich. Es ist auch für die Biosynthese von Peptidoglycan-Quervernetzungsuntereinheiten, die für bakterielle Zellwände verwendet werden, von wesentlicher Bedeutung.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylformamid (1 mol in 2 ml). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühlen Sie bei 4 °C. Behälter dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-D-alanine
Schmelzpunkt 151°C to 157°C
Menge 5 g
Beilstein 8025133
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethylformamide (1 mole in 2 ml). Insoluble in water.
Formelmasse 311.34
Reinheit (%) 95%