Learn More
N-Fmoc-beta-Alanin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436328
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15436328 5 g 5 Gramm
15446328 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436328 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59887.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 35737-10-1 | C18H16NO4 | 310.33 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und 1 % Essigsäure.
Hinweise
Exsikkation bei -20 °C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35737-10-1
Summenformel C18H16NO4
Molekulargewicht (g/mol) 310.33
MDL-Nummer MFCD00063328
InChI-Schlüssel LINBWYYLPWJQHE-UHFFFAOYSA-M
Synonym fmoc-beta-alanine, fmoc-beta-ala-oh, fmoc-b-ala-oh, fmoc-?-ala-oh, n-fmoc-beta-alanine, fmoc-b-alanine, 3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-, a-ala-oh, 3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino propanoic acid, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-beta-alanine
PubChem CID 2724630
IUPAC-Name 3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propansäure
SMILES [O-]C(=O)CCNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-beta-alanine
Schmelzpunkt 142°C to 147°C
Strukturformel FmocNHCH2CH2CO2H
Menge 5 g
Beilstein 2302327
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and 1% acetic acid.
Formelmasse 311.34
Reinheit (%) 99%