Learn More
N-Fmoc-4-Methoxy-L-phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498637
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15498637 5 g 5 Gramm
15408647 250 mg 250 Milligramm
15488637 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498637 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52117.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 77128-72-4 | C25H23NO5 | 417.461 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77128-72-4
Summenformel C25H23NO5
Molekulargewicht (g/mol) 417.461
MDL-Nummer MFCD00153368
InChI-Schlüssel JYQODLWFOPCSCS-QHCPKHFHSA-N
Synonym fmoc-tyr me-oh, fmoc-o-methyl-l-tyrosine, fmoc-4-methoxy-l-phenylalanine, fmoc-l-4-methoxyphenylalanine, fmoc-4-methoxy-phe-oh, fmoc-o-methyl-tyr-oh, fmoc-l-tyr me, fmoc-4-methoxy-l-phe-oh, fmoc-l-4-methoxyphe
PubChem CID 2762281
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(4-methoxyphenyl)propansäure
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-4-methoxy-L-phenylalanine
Menge 5 g
Formelmasse 417.45
Reinheit (%) 95%