Learn More
N-Fmoc-3-(4-thiazolyl)-L-Alanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428597
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15428597 250 mg 250 Milligramm
15408597 1 g 1 Gramm
15418597 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15428597 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52071.MD
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 205528-32-1 | C21H18N2O4S | 394.445 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 205528-32-1
Summenformel C21H18N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 394.445
MDL-Nummer MFCD00672568
InChI-Schlüssel LSBAZFASKHLHKB-IBGZPJMESA-N
Synonym s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-thiazol-4-yl propanoic acid, fmoc-l-4-thiazolyl-alanine, fmoc-beta-4-thiazolyl-ala-oh, n-fmoc-3-4-thiazolyl-l-alanine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-1,3-thiazol-4-yl propanoic acid, fmoc-3-4-thiazoyl-l-alanine, fmoc-4-thi-oh, fmoc-3-4-thiazolyl-alanine, fmoc-, a-4-thiazolyl-ala-oh, fmoc-3-4-thiazolyl-l-alanine
PubChem CID 7020858
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(1,3-thiazol-4-yl)propansäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CSC=N4)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-3-(4-thiazolyl)-L-alanine
Schmelzpunkt 178°C to 179°C
Menge 250 mg
Formelmasse 394.44
Reinheit (%) 95%