Learn More
N-Fmoc-3,3-Diphenyl-L-Alanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448727
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15448727 5 g 5 Gramm
15458727 250 mg 250 Milligramm
15438727 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15448727 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52176.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 201484-50-6 | C30H25NO4 | 463.533 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 201484-50-6
Summenformel C30H25NO4
Molekulargewicht (g/mol) 463.533
MDL-Nummer MFCD00672337
InChI-Schlüssel PENQOTJCVODUQU-NDEPHWFRSA-N
Synonym fmoc-l-3,3-diphenylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3,3-diphenylpropanoic acid, fmoc-3,3-diphenyl-l-alanine, fmoc-beta-phenyl-phe-oh, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3,3-diphenyl-propanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3,3-diphenylpropanoic acid, fmoc-3,3-diphenyl-d-alaine, fmoc-3,3-diphenyl-l-alaine, fmoc-,-diphenyl-ala-oh, fmoc-ala 3,3-diphenyl-oh
PubChem CID 2761488
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3,3-diphenylpropansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C(C(=O)O)NC(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-3,3-diphenyl-L-alanine
Schmelzpunkt 125°C to 129°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 8873562
Formelmasse 463.53
Reinheit (%) 95%