Learn More
N-Fmoc-3-(2-naphthyl)-L-Alanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438737
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15438737 250 mg 250 Milligramm
15418737 1 g 1 Gramm
15428737 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15438737 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52179.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 112883-43-9 | C28H22NO4 | 436.49 g/mol
N-Fmoc-3-(2-naphthyl)-L-alanine is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Fmoc-3-(2-Naphthyl)-L-Alanin wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112883-43-9
Summenformel C28H22NO4
Molekulargewicht (g/mol) 436.49
MDL-Nummer MFCD00144886
InChI-Schlüssel JYUTZJVERLGMQZ-SANMLTNESA-M
Synonym fmoc-2-nal-oh, fmoc-3-2-naphthyl-l-alanine, fmoc-l-3-2-naphthyl-alanine, n-fmoc-3-2-naphthyl-l-alanine, fmoc-beta-2-naphthyl-l-alanine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, s-n-fmoc-3-2-naphthyl alanine, ambotzfaa1347
PubChem CID 2734452
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-Fluor-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-Naphthalen-2-ylpropansäure
SMILES [O-]C(=O)[C@H](CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-3-(2-naphthyl)-L-alanine
Menge 250 mg
Beilstein 7668973
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 437.49
Reinheit (%) 95%