Learn More
Alfa Aesar™ N-Fmoc-2-Octyl-L-Glycin, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H66031.MD
Additional Details : CAS : 193885-59-5 Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15442689
  • 43.10 CHF / 250 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 25-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
Ein Homolog lipophiler Bausteine für SAR-Studien.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
193885-59-5
409.526
LSMLSLHVRMSYPT-QHCPKHFHSA-N
23257324
CCCCCCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
C25H31NO4
MFCD01311753
fmoc-octyl-gly-oh, fmoc-2s-2-amino-decanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino decanoic acid, ambotzfaa1598, fmoc-s-octylglycine, s-n-fmoc-octylglycine-oh, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-octylglycine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino decanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino decanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino decanoic acid
(2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)Decansäure
Spezifikation
N-Fmoc-2-octyl-L-glycine
C25H31NO4
fmoc-octyl-gly-oh, fmoc-2s-2-amino-decanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino decanoic acid, ambotzfaa1598, fmoc-s-octylglycine, s-n-fmoc-octylglycine-oh, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-octylglycine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino decanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino decanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino decanoic acid
LSMLSLHVRMSYPT-QHCPKHFHSA-N
(2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)Decansäure
23257324
Pulver
Weiß
250mg
193885-59-5
MFCD01311753
Slightly soluble in water.
CCCCCCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
409.526
409.53
98%
140°C to 143°C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation