Learn More
N-Ethylpiperazin, Mikromol™
Beschreibung
N-Ethylpiperazin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Ethylpiperazine |
| CAS | 5308-25-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | N-Ethylpiperazine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C6 H14 N2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Piperazine, 1-ethyl-, 1-Ethylpiperazine, N-Ethylpiperazine, NSC 60707 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H14N2/c1-2-8-5-3-7-4-6-8/h7H,2-6H2,1H3 |
| SMILES | CCN1CCNCC1 |
| IUPAC-Name | 1-Ethylpiperazin |
| Mehr anzeigen |