Learn More
N-Ethylmethylamine, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Ethylmethylamine |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H9N/c1-3-4-2/h4H,3H2,1-2H3 |
| Formelmasse | 59.0735 |