Learn More
N-Ethylmethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3757885 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10115570
Marke: Thermo Scientific Acros 314680050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 624-78-2 | C3H9N | 59.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 624-78-2
Summenformel C3H9N
Molekulargewicht (g/mol) 59.11
MDL-Nummer MFCD00009030
InChI-Schlüssel LIWAQLJGPBVORC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylmethylamine, methylethylamine, ethanamine, n-methyl, n-methylethylamine, ethyl methyl amine, ethylmethylamine, nmea, n-methyl-n-ethylamine, ethylamine, n-methyl, ethyl-methyl-amine
PubChem CID 12219
IUPAC-Name N-Methylethanamin
SMILES CCNC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethylmethylamine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.6800g/mL
Siedepunkt 33.0°C to 34.0°C
Flammpunkt <−34°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5NHCH3
Brechungsindex 1.3730 to 1.3770
Menge 5 g
Relative Dichte 0.68
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 59.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit