Learn More
N-Ethylmethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10115570 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10115570 5 g Glasflasche 5 Gramm
10229513 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10115570 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 314680050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 624-78-2 | C3H9N | 59.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 624-78-2
Summenformel C3H9N
Molekulargewicht (g/mol) 59.11
MDL-Nummer MFCD00009030
InChI-Schlüssel LIWAQLJGPBVORC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylmethylamine, methylethylamine, ethanamine, n-methyl, n-methylethylamine, ethyl methyl amine, ethylmethylamine, nmea, n-methyl-n-ethylamine, ethylamine, n-methyl, ethyl-methyl-amine
PubChem CID 12219
IUPAC-Name N-Methylethanamin
SMILES CCNC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethylmethylamine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.6800g/mL
Siedepunkt 33.0°C to 34.0°C
Flammpunkt <−34°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5NHCH3
Brechungsindex 1.3730 to 1.3770
Menge 5 g
Relative Dichte 0.68
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 59.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit