Learn More
N-Ethylmaleinimid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11340014
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11340014 50 g 50 Gramm
11330014 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11340014 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00355.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 128-53-0 | C6H7NO2 | 125.127 g/mol
Cysteine alkylating agent N-Ethylmaleimide is a protein thiol modifier which inhibits apoptotic DNA fragmentation. It is a sulfhydryl reagent and finds application in experimental biochemical studies as well as in enzymology. It is involved in the modification of cysteine residues in proteins and peptides. It acts as a Michael acceptor and reacts with nucelophiles like thiols. It is employed in the inhibition of Mg2+-dependent internucleosomal DNA fragmentation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Das Cystein alkylierende Mittel N-Ethylmaleimid ist ein Protein-Thiol-Modifikator, der die apoptotische DNA-Fragmentierung hemmt. Es ist ein Sulfhydrylreagenz und findet Anwendung in experimentellen biochemischen Studien sowie in der Enzymologie. Es ist an der Modifikation von Cystein-Rückständen in Proteinen und Peptiden beteiligt. Es fungiert als Michael-Akzeptor und reagiert mit Nukleophilen wie Thiolen. Es wird bei der Hemmung der Mg2+-abhängigen internukleosomalen DNA-Fragmentierung eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Wasser, Chloroform, Methanol und Toluol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128-53-0
Summenformel C6H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 125.127
MDL-Nummer MFCD00005509
InChI-Schlüssel HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylmaleimide, ethylmaleimide, 1-ethyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-ethyl, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-ethyl, maleic acid n-ethylimide, nem, usaf b-121, unii-o3c74acm9v, maleic acid-n-ethylimide
PubChem CID 4362
ChEBI CHEBI:44485
IUPAC-Name 1-Ethylpyrrol-2,5-Dion
SMILES CCN1C(=O)C=CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethylmaleimide
Schmelzpunkt 43°C to 46°C
Siedepunkt 209°C to 211°C
Flammpunkt 73°C (163°F)
Geruch Pungent
Menge 50 g
UN-Nummer UN2928
Beilstein 112448
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,3822
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,water,chloroform,methanol and toluene.
Formelmasse 125.13
Reinheit (%) ≥98%