Learn More
N-Ethylethylenediamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
N-Ethylethylenediamine is a chelating agent used in mutagenesis research studies. It undergoes condensation with 2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde. It also forms organometallic ruthenium(II) complexes that inhibit the growth in human ovarian cancer cell lines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N-Ethylethylendiamin ist ein Chelatbildner, der in Studien zur Mutageneseforschung eingesetzt wird. Es wird mit 2-Hydroxy-3-Methoxybenzaldehyd kondensiert. Es bildet außerdem metallorganische Ruthenium(II)-Komplexe, die das Wachstum in menschlichen Eierstockkrebs-Zelllinien hemmen.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Ethylethylenediamine |
| Dichte | 0.837 |
| Siedepunkt | 128°C to 130°C |
| Flammpunkt | 34°C (93°F) |
| Brechungsindex | 1.44 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2733 |
| Beilstein | 1098272 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Formelmasse | 88.15 |
| Mehr anzeigen |