Learn More
N-Ethyl-N-(Perfluor-1-Octanesulfonyl) Glycin, TRC
Artikelnummer. 18023350
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18023350 5 mg 5 Milligramm
18003150 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18023350 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9255185MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2991-50-6
Summenformel C12 H8 F17 N O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 585.23
Synonym Glycine, N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]- (7CI,8CI,9CI), N-Ethyl-N-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctyl)sulfonyl]glycine, 2-(N-Ethylperfluorooctanesulfoamido)acetic acid, 2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid, Et-PFOSA-AcOH, N-Ethyl-N-heptadecylfluorooctane sulfonyl glycine, N-Ethylperfluorooctanesulfonamidoacetate, N-EtFOSAA, EtFOSAA
IUPAC-Name 2-[Ethyl(1,1,2,2,3,3,4,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluorooctylsulfonyl)Amino]Essigsäure
SMILES CCN(CC(=O)O)S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H8F17NO4S/c1-2-30(3-4(31)32)35(33,34)12(28,29)10(23,24)8(19,20)6(15,16)5(13,14)7(17,18)9(21,22)11(25,26)27/h2-3H2,1H3,(H,31,32)
Formelmasse 584.9903
Reinheit (%) >95%