Learn More
N-Ethyl-N-Nitrosomethallylamin, TRC
Artikelnummer. 30178985
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30178985 25 mg 25 Milligramm
30178925 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30178985 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE35773525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68630-39-7
Summenformel C6H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
Synonym N-Nitroso-N-ethyl-N-(2-methylallyl)amine, N-Ethyl-2-methyl-N-nitroso-2-propen-1-amine
IUPAC-Name N-Ethyl-N-(2-Methylprop-2-Enyl)Lachstoff-Amino
SMILES CCN(CC(=C)C)N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethyl-N-nitrosomethallylamine
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H12N2O/c1-4-8(7-9)5-6(2)3/h2,4-5H2,1,3H3
Formelmasse 128.095