Learn More
N'-Ethyl-N,N-Dimethylethylenediamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043865
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11352046
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L03180.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 123-83-1 | C6H18N2 | 118.22 g/mol
Reatant in the synthesis of tripod amphiphile. N'-Ethyl-N,N-dimethylethylenediamine is used as catalysts for olefin aziridination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reaktant bei der Synthese von dreiarmigen Amphiphilen. N′-Ethyl-N,N-dimethylethylendiamin wird als Katalysatoren für die Olefin-Aziridierung verwendet.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Luft und Kohlendioxid fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-83-1
Summenformel C6H18N2
Molekulargewicht (g/mol) 118.22
MDL-Nummer MFCD00009034
InChI-Schlüssel WLNSKTSWPYTNLY-UHFFFAOYSA-P
Synonym n,n-dimethyl-n'-ethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n'-ethyl-n,n-dimethyl, 2-ethylaminoethyldimethylamine, 2-dimethylamino ethyl ethyl amine, ethylenediamine, n'-ethyl-n,n-dimethyl, n'-ethyl-n,n-dimethylethylenediamine, n1-ethyl-n2,n2-dimethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n2-ethyl-n1,n1-dimethyl, n1-ethyl-n2,n2-dimethyl-1,2-ethanediamine, n'-ethyl-n,n-dimethylethane-1,2-diamine
PubChem CID 67162
IUPAC-Name [2-(dimethylazaniumyl)ethyl](ethyl)azanium
SMILES CC[NH2+]CC[NH+](C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N'-Ethyl-N,N-dimethylethylenediamine
Dichte 0.818
Siedepunkt 134°C to 135°C
Flammpunkt 23°C (73°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.4225
Menge 5 g
UN-Nummer UN2734
Beilstein 773675
Formelmasse 116.21
Reinheit (%) 98%