Learn More
N'-Ethyl-N,N-Dimethylethylenediamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Reatant in the synthesis of tripod amphiphile. N'-Ethyl-N,N-dimethylethylenediamine is used as catalysts for olefin aziridination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reaktant bei der Synthese von dreiarmigen Amphiphilen. N′-Ethyl-N,N-dimethylethylendiamin wird als Katalysatoren für die Olefin-Aziridierung verwendet.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Luft und Kohlendioxid fernhalten.
Reaktant bei der Synthese von dreiarmigen Amphiphilen. N′-Ethyl-N,N-dimethylethylendiamin wird als Katalysatoren für die Olefin-Aziridierung verwendet.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Luft und Kohlendioxid fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N'-Ethyl-N,N-dimethylethylenediamine |
| Dichte | 0.818 |
| Siedepunkt | 134°C to 135°C |
| Flammpunkt | 23°C (73°F) |
| Geruch | Amine-like |
| Brechungsindex | 1.4225 |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN2734 |
| Beilstein | 773675 |
| Formelmasse | 116.21 |
| Mehr anzeigen |