Learn More
N'-Ethyl-N,N-Dimethylethylenediamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Reatant in the synthesis of tripod amphiphile. N'-Ethyl-N,N-dimethylethylenediamine is used as catalysts for olefin aziridination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reaktant bei der Synthese von dreiarmigen Amphiphilen. N′-Ethyl-N,N-dimethylethylendiamin wird als Katalysatoren für die Olefin-Aziridierung verwendet.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Luft und Kohlendioxid fernhalten.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | N'-Ethyl-N,N-dimethylethylenediamine |
| Dichte | 0.818 |
| Siedepunkt | 134°C to 135°C |
| Flammpunkt | 23°C (73°F) |
| Geruch | Amine-like |
| Brechungsindex | 1.4225 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2734 |
| Beilstein | 773675 |
| Formelmasse | 116.21 |
| Vis mere |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.