Learn More
N-Ethyl-m-toluamid, TRC
Artikelnummer. 30376085
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30376085 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30376085 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9231001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethyl-m-toluamide
CAS 26819-07-8
Summenformel C10H13NO
Menge 1 g
Synonym N-Ethyl-3-methylbenzamide
InChI-Formel InChI=1S/C10H13NO/c1-3-11-10(12)9-6-4-5-8(2)7-9/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
SMILES O=C(NCC)C1=CC=CC(C)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 163.22
Formelmasse 163.0997