Learn More
N-Ethyl-4-Methylbenzensulfonamid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15418498
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15418498 500 g 500 Gramm
15408498 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418498 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61905.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80-39-7
Summenformel C9H13NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 199.268
MDL-Nummer MFCD00048511
InChI-Schlüssel OHPZPBNDOVQJMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethyl-p-toluenesulfonamide, santicizer 3, n-tosylethylamine, benzenesulfonamide, n-ethyl-4-methyl, n-ethyl-p-tolylsulfonamide, n-ethyl-4-toluenesulfonamide, p-tolueneethylsulfonamide, ethyl tosylamide, p-toluenesulfonyl-n-ethylamide, n-ethyl-p-methylbenzenesulfonamide
PubChem CID 6637
IUPAC-Name N-ethyl-4-methylbenzolsulfonamid
SMILES CCNS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethyl-4-methylbenzenesulfonamide
Schmelzpunkt 63°C to 65°C
Siedepunkt 208°C (745 mmHg)
Menge 500 g
Formelmasse 199.27
Reinheit (%) 98%