Learn More
N-Ethyl-2-pyrrolidon, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312084
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30312084 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30312084 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DRECA13354000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethyl-2-pyrrolidone
CAS 2687-91-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Ethyl-2-pyrrolidone
Versandbedingung +20°C
Summenformel C6 H11 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1-Ethyl-2-pyrrolidinone, 1-Ethyl-2-pyrrolidone, 1-Ethylazacyclopentan-2-one, E 0358, N-Ethyl-2-pyrrolidinone, N-Ethyl-2-pyrrolidone, N-Ethyl-α-pyrrolidinone, N-Ethyl-γ-butyrolactam, N-Ethylbutyrolactam, N-Ethylpyrrolidinone, N-Ethylpyrrolidone, NEP, NEP 100
InChI-Formel InChI=1S/C6H11NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2-5H2,1H3
SMILES CCN1CCCC1=O
IUPAC-Name 1-Ethylpyrrolidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 113.16
Menge 250 mg
Formelmasse 113.0841 g/mol