missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Epsilon-Acetyl-l-Lysin, TRC

Artikelnummer. 30135375
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135375 10 g 10 Gramm
30012401 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30135375 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE58872510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 692-04-6
Summenformel C8H16N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 188.22
Synonym N6-Acetyl-L-lysine, L-ε-N-Acetyllysine, N6-Acetyllysine, NSC 102777, Nε-Acetyl-L-lysine, Nε-Acetyllysine, ε-Acetyl-L-lysine, ε-N-Acetyl-L-lysine, ε-N-Acetyllysine, ω-N-Acetyl-L-lysine
SMILES CC(NCCCC[C@H](N)C(O)=O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Epsilon-acetyl-l-lysine
InChI-Formel InChI=1S/C8H16N2O3/c1-6(11)10-5-3-2-4-7(9)8(12)13/h7H,2-5,9H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)/t7-/m0/s1
Menge 10 g
Formelmasse 188.1161
Versandbedingung Room Temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.