Learn More
n-Dotriacontan 100 μg/ml in n-Hexan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317280
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30317280 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30317280 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA13084000HE100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Dotriacontane
CAS 544-85-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile n-Dotriacontane
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C32 H66
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Dotriacontane, Bicetyl, NSC 6361, n-Dotriacontane
InChI-Formel InChI=1S/C32H66/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC-Name Dotriacontan
Solvent or Matrix Hexan
Molekulargewicht (g/mol) 450.87
Menge 1 mL
Formelmasse 450,5165 g/mol