Learn More
Alfa Aesar™ N-Dodecyltrichlorsilan, 96 %
Catalog Number p-7021016
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
4484-72-4
C12H25Cl3Si
303.767
MFCD00000483
BNCXNUWGWUZTCN-UHFFFAOYSA-N
dodecyltrichlorosilane, trichloro dodecyl silane, silane, trichlorododecyl, dodecyl trichlorosilane, silane, dodecyltrichloro, n-dodecyltrichlorosilane, dodecyl trichlorosilane dot, hsdb 387, trichlorolaurylsilane, acmc-1ai7g
20568
Trichlor(dodecyl)silan
CCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
4484-72-4
C12H25Cl3Si
303.767
MFCD00000483
BNCXNUWGWUZTCN-UHFFFAOYSA-N
dodecyltrichlorosilane, trichloro dodecyl silane, silane, trichlorododecyl, dodecyl trichlorosilane, silane, dodecyltrichloro, n-dodecyltrichlorosilane, dodecyl trichlorosilane dot, hsdb 387, trichlorolaurylsilane, acmc-1ai7g
20568
Trichlor(dodecyl)silan
CCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
N-Dodecyltrichlorsilan wird im medizinischen Bereich, in der Elektronik-Industrie und als Polymermaterial verwendet. Es ist ein Kopplungs- und Reduktionsmittel. Es wird auch als Schmierstoff verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Teilen organischer Lösungsmittel.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Für ausreichende Belüftung sorgen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 155°C (10mmHg)
Chemischer Name oder Material n-Dodecyltrichlorosilane
Menge 25 g
Strukturformel CH3(CH2)11SiCl3
UN-Nummer UN1771
Beilstein 1758004
Flammpunkt 165°C (329°F)
Löslichkeitsinformationen Soluble in parts of organic solvents.
Formelmasse 303.78
Reinheit (%) 96%
Brechungsindex 1.458
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.024