Learn More
Alfa Aesar™ N-Dodecyltrichlorsilan, 96 %
Artikelnummer. 11489030
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489030 100 g 100 Gramm
11479030 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489030 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. A13178.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
N-Dodecyltrichlorsilan wird im medizinischen Bereich, in der Elektronik-Industrie und als Polymermaterial verwendet. Es ist ein Kopplungs- und Reduktionsmittel. Es wird auch als Schmierstoff verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Teilen organischer Lösungsmittel.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Für ausreichende Belüftung sorgen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4484-72-4
Summenformel C12H25Cl3Si
Molekulargewicht (g/mol) 303.767
MDL-Nummer MFCD00000483
InChI-Schlüssel BNCXNUWGWUZTCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecyltrichlorosilane, trichloro dodecyl silane, silane, trichlorododecyl, dodecyl trichlorosilane, silane, dodecyltrichloro, n-dodecyltrichlorosilane, dodecyl trichlorosilane dot, hsdb 387, trichlorolaurylsilane, acmc-1ai7g
PubChem CID 20568
IUPAC-Name Trichlor(dodecyl)silan
SMILES CCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 155°C (10mmHg)
Chemischer Name oder Material n-Dodecyltrichlorosilane
Menge 100 g
Strukturformel CH3(CH2)11SiCl3
UN-Nummer UN1771
Beilstein 1758004
Flammpunkt 165°C (329°F)
Löslichkeitsinformationen Soluble in parts of organic solvents.
Formelmasse 303.78
Reinheit (%) 96%
Brechungsindex 1.458
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.024