Learn More
Alfa Aesar™ N-Dodecyltrichlorsilan, 96 %
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
N-Dodecyltrichlorsilan wird im medizinischen Bereich, in der Elektronik-Industrie und als Polymermaterial verwendet. Es ist ein Kopplungs- und Reduktionsmittel. Es wird auch als Schmierstoff verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Teilen organischer Lösungsmittel.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Für ausreichende Belüftung sorgen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
N-Dodecyltrichlorsilan wird im medizinischen Bereich, in der Elektronik-Industrie und als Polymermaterial verwendet. Es ist ein Kopplungs- und Reduktionsmittel. Es wird auch als Schmierstoff verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Teilen organischer Lösungsmittel.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Für ausreichende Belüftung sorgen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Siedepunkt | 155°C (10mmHg) |
Chemischer Name oder Material | n-Dodecyltrichlorosilane |
Menge | 25 g |
Strukturformel | CH3(CH2)11SiCl3 |
UN-Nummer | UN1771 |
Beilstein | 1758004 |
Flammpunkt | 165°C (329°F) |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in parts of organic solvents. |
Formelmasse | 303.78 |
Reinheit (%) | 96% |