Learn More
N-Dodecyl-N,N-Dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480537
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15480537 5 g 5 Gramm
15490537 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15480537 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66265.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Proteinsolubilisierung
For protein solubilization
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14933-08-5
Summenformel C17H37NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 335.547
MDL-Nummer MFCD00036909
InChI-Schlüssel IZWSFJTYBVKZNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauryl sultaine, lauryl sulfobetaine, n-dodecyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, 3-dodecyldimethylammonio propane-1-sulfonate, zwittergent 3-12, 3-dodecyldimethylammonio propanesulfonate, sulfobetaine 12, unii-r6p3kw3e8u, 3-lauryldimethylammonio propanesulfonate, dodecyldimethyl 3-sulphonatopropyl ammonium
PubChem CID 84703
ChEBI CHEBI:75303
IUPAC-Name 3-[Dodecyl(dimethyl)azaniumyl]propan-1-sulfonat
SMILES CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Chemischer Name oder Material N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
Farbe Weiß
Flammpunkt 110°C (230°F)
Menge 5 g
Beilstein 4145308
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble at 1M in water.
Formelmasse 335.55
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Signalord
  • Achtung
Farekategori
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Faresætning
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sikkerhedssætning
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.