Learn More
N-Dodecyl-β-D-Maltosid, ca. 97 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17841371 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17841371 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17841371 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215101380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.35 CHF
    42.23 CHF / 100 Milligramm
    Sparen 2.12 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Dodecyl-β-D-Maltoside
Farbe Weiß
CAS 69227-93-6
Physikalische Form Fest
Menge 100 mg
Prozentgehaltsbereich Ungefähr 97 %
Summenformel C24H46O11
MDL-Nummer MFCD00043012
Synonym n-dodecyl-beta-d-maltoside, lauryl maltoside, dodecyl maltoside, dodecyl-beta-d-maltoside, n-dodecyl b-d-maltoside, unii-di107e57b4, lauryl-beta-d-maltoside, dodecyl beta-d-maltoside, dodecyl b-d-maltopyranoside, dodecyl beta-d-maltopyranoside
InChI-Schlüssel NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-Dodecoxy-4,5-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
Molekulargewicht (g/mol) 510.621
PubChem CID 114880
ChEBI CHEBI:43769
Formelmasse 510.6