Learn More
n-Dodecyl-beta-D-maltopyranosid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468399
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15468399 500 mg 500 Milligramm
15448399 1 g 1 Gramm
15458399 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15468399 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66869.ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein nichtionisches Detergenz, das sich für Membran-Lösungsbilisierungsstudien eignet.
N-dodecyl-β-D-maltoside is used as a non-ionic detergent for stabilization and activation of enzymes and for membrane research. It has also been used for the isolation of the mitochondrial cytochrome c oxidize.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Dodecyl-β-D-Maltosid wird als nichtionisches Reinigungsmittel zur Stabilisierung und Aktivierung von Enzymen und für die Membranforschung verwendet. Es wurde auch für die Isolierung der mitochondrialen Cytochrom c Oxidase verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 10 % Gew./Vol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69227-93-6
Summenformel C24H46O11
Molekulargewicht (g/mol) 510.621
MDL-Nummer MFCD00043012
InChI-Schlüssel NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
Synonym n-dodecyl-beta-d-maltoside, lauryl maltoside, dodecyl maltoside, dodecyl-beta-d-maltoside, n-dodecyl b-d-maltoside, unii-di107e57b4, lauryl-beta-d-maltoside, dodecyl beta-d-maltoside, dodecyl b-d-maltopyranoside, dodecyl beta-d-maltopyranoside
PubChem CID 114880
ChEBI CHEBI:43769
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-Dodecoxy-4,5-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Dodecyl-beta-D-maltopyranoside
Schmelzpunkt 224°C to 226°C
Farbe Weiß
Menge 500 mg
Beilstein 55318
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 10% w/v
Formelmasse 510.62
Physikalische Form Pulver