Learn More
n-Dodecyl-beta-D-maltopyranosid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448399
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 15448399
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J66869.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ein nichtionisches Detergenz, das sich für Membran-Lösungsbilisierungsstudien eignet.
N-dodecyl-β-D-maltoside is used as a non-ionic detergent for stabilization and activation of enzymes and for membrane research. It has also been used for the isolation of the mitochondrial cytochrome c oxidize.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Dodecyl-β-D-Maltosid wird als nichtionisches Reinigungsmittel zur Stabilisierung und Aktivierung von Enzymen und für die Membranforschung verwendet. Es wurde auch für die Isolierung der mitochondrialen Cytochrom c Oxidase verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 10 % Gew./Vol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69227-93-6
Summenformel C24H46O11
Molekulargewicht (g/mol) 510.621
MDL-Nummer MFCD00043012
InChI-Schlüssel NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
Synonym n-dodecyl-beta-d-maltoside, lauryl maltoside, dodecyl maltoside, dodecyl-beta-d-maltoside, n-dodecyl b-d-maltoside, unii-di107e57b4, lauryl-beta-d-maltoside, dodecyl beta-d-maltoside, dodecyl b-d-maltopyranoside, dodecyl beta-d-maltopyranoside
PubChem CID 114880
ChEBI CHEBI:43769
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-Dodecoxy-4,5-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Dodecyl-beta-D-maltopyranoside
Schmelzpunkt 224°C to 226°C
Farbe Weiß
Menge 1 g
Beilstein 55318
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 10% w/v
Formelmasse 510.62
Physikalische Form Pulver