Learn More
n-Dodecyl beta-D-glucopyranosid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457429
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15457429
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J66173.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59122-55-3
Summenformel C18H36O6
Molekulargewicht (g/mol) 348.48
MDL-Nummer MFCD00063298
InChI-Schlüssel PYIDGJJWBIBVIA-UYTYNIKBSA-N
Synonym dodecyl glucoside, dodecyl beta-d-glucopyranoside, dodecyl b-d-glucopyranoside, dodecyl-beta-d-glucopyranoside, dodecyl, a-d-glucopyranoside, n-dodecyl-beta-d-glucopyranoside, n-dodecyl glucoside, n-dodecyl-i 2-d-glucopyranoside, dodecyl-, n-dodecyl ?-d-glucopyranoside
PubChem CID 93321
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-Dodecoxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-Triol
SMILES CCCCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Dodecyl beta-D-glucopyranoside
Farbe Weiß
Menge 1 g
Beilstein 86236
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol at 50mg/ml
Formelmasse 348.47
Physikalische Form Pulver