Learn More
Melford n-Dodecyl-B-D-maltoside
Artikelnummer. p-200087239
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 30018222
Marke: Melford D1200010.0
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Non-ionic detergent used in membrane protein studies.
Non-ionic detergent used in membrane protein studies. Reported to increase thermal stability of lipid-free rhodopsin in solution.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Dodecyl-B-D-maltoside
CAS 69227-93-6
Menge 10 g
Summenformel C24H46O11