Learn More
Melford n-Dodecyl-BD-maltosid
Artikelnummer. 30018222
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30018222 10 g 10 Gramm
30018224 5 g 5 Gramm
30018225 50 g 50 Gramm
30018223 25 g 25 Gramm
30018221 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30018222 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. D1200010.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nichtionisches Detergens, das in Membranproteinstudien verwendet wird.
Nichtionisches Detergens, das in Membranproteinstudien verwendet wird. Es wurde berichtet, dass es die thermische Stabilität von lipidfreiem Rhodopsin in Lösung erhöht.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Dodecyl-B-D-maltoside
CAS 69227-93-6
Menge 10 g
Summenformel C24H46O11