Learn More
n-Dodecan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472597
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Gramm
2500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11472597 2500 mL 2500 Milliliter
11452597 100 mL 100 Milliliter
11462597 500 mL -
11377448 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11472597 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14834.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    518.04 CHF
    432.65 CHF / 2500 Milliliter
    Sparen 85.39 CHF
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 112-40-3 | C12H26 | 170.34 g/mol
n-Dodecan wird als Lösungsmittel und als Destillationszusatz verwendet. Dient zur Verdünnung von Tributylphosphat (TBP) in Wiederaufbereitungsanlagen und ist ein möglicher Ersatzstoff für kerosinbasierte Flugzeugtreibstoffe. Aktiver Bestandteil von Szintillationsgeräten und in Schmierstoffen und Schmierfetten enthalten.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
n-Dodecan wird als Lösungsmittel und als Destillationszusatz verwendet. Dient zur Verdünnung von Tributylphosphat (TBP) in Wiederaufbereitungsanlagen und ist ein möglicher Ersatzstoff für kerosinbasierte Flugzeugtreibstoffe. Aktiver Bestandteil von Szintillationsgeräten und in Schmierstoffen und Schmierfetten enthalten.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethylalkohol, Ethylether, Aceton, Chloroform und Tetrachlorkohlenstoff. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-40-3
Summenformel C12H26
Molekulargewicht (g/mol) 170.34
MDL-Nummer MFCD00008969
InChI-Schlüssel SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID 8182
ChEBI CHEBI:28817
IUPAC-Name Dodecan
SMILES CCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Dodecane
Schmelzpunkt -10°C
Dichte 0.749
Siedepunkt 215°C to 217°C
Flammpunkt 71°C (159°F)
Prozentgehaltsbereich ≥99%
Brechungsindex 1.422
Menge 2500 mL
Beilstein 1697175
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethyl alcohol,ethyl ether,acetone,chloroform and carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Formelmasse 170.34
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dodecane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Dodecane