Learn More
N-Dodecan, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-124400
16.86 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Glass bottle
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
112-40-3
170.34
MFCD00008969
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
8182
CHEBI:28817
dodecane
CCCCCCCCCCCC
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
112-40-3
170.34
MFCD00008969
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
8182
CHEBI:28817
dodecane
CCCCCCCCCCCC
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material n-Dodecane
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -12.0°C
Dichte 0.7530g/mL
Siedepunkt 215.0°C to 217.0°C
Flammpunkt 71°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glass bottle
Summenformel C12H26
Strukturformel CH3(CH2)10CH3
Brechungsindex 1.4210 to 1.4230
Menge 25 mL
Beilstein 01, 171
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and ether
Formelmasse 170.34
Dampfdruck 1mbar at 48°C
Reinheit (%) 99%
Güte Pure
Physikalische Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Dodecane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.