Artikelnummer. 10247433
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
2.5 L
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
25 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Menge
Verpackung
Packungsgröße
10247433
2.5 L
Glasflasche
2.50 Liter
10068531
25 mL
Glasflasche
25 Milliliter
10274620
100 mL
Glasflasche
100 Milliliter
10221463
250 mL
Glasflasche
250 Milliliter
10645152
500 mL
Glasflasche
500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer.
10247433
Lieferant
Thermo Scientific Acros
Lieferanten-Nr.
117590025
525.00 CHF 507.00 CHF / 2.5 Liter Sparen 18.00 CHF 3% Rabatt
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 112-40-3 | C12 H26 | 170.34 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS
112-40-3
Molekulargewicht (g/mol)
170.34
MDL-Nummer
MFCD00008969
InChI-Schlüssel
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym
n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID
8182
ChEBI
CHEBI:28817
IUPAC-Name
Dodecan
SMILES
CCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material
n-Dodecane
Namenshinweis
99%
Schmelzpunkt
-12.0°C
Dichte
0.7530g/mL
Siedepunkt
215.0°C to 217.0°C
Flammpunkt
71°C
Infrarotspektrum
Echt
Prozentgehaltsbereich
98.5% min. (GC)
Verpackung
Glasflasche
Summenformel
C12 H26
Strukturformel
CH3 (CH2 )10 CH3
Brechungsindex
1.4210 to 1.4230
Menge
2.5 L
Beilstein
01, 171
Relative Dichte
0.753
Löslichkeitsinformationen
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and ether
Viskosität
<7 mm2/s (40°C)
Formelmasse
170.34
Dampfdruck
1mbar at 48°C
Reinheit (%)
99%
Güte
Rein
Physikalische Form
Flüssigkeit
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt.
Datenschutzrichtlinie .
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?