Artikelnummer. 11924411
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Menge
Verpackung
Packungsgröße
11924411
100 mL
AcroSeal™ Glasflasche
100 Milliliter
11914411
1 L
AcroSeal™ Glasflasche
1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer.
11924411
Lieferant
Thermo Scientific Acros
Lieferanten-Nr.
434591000
122.00 CHF 99.65 CHF / 100 Milliliter Sparen 22.35 CHF 18% Rabatt
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 112-40-3 | C12 H26 | 170.34 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Identifiants chimiques
CAS
112-40-3
Summenformel
C12 H26
Molekulargewicht (g/mol)
170.34
InChI-Schlüssel
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym
n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID
8182
ChEBI
CHEBI:28817
IUPAC-Name
Dodecan
SMILES
CCCCCCCCCCCC
Spécification
Chemischer Name oder Material
n-Dodecane
Schmelzpunkt
-12.0°C
Farbe
Farblos
Dichte
0.7530g/mL
Siedepunkt
215.0°C to 217.0°C
Flammpunkt
71°C
Infrarotspektrum
Echt
Prozentgehaltsbereich
98.5% min. (GC)
Verpackung
AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel
CH3 (CH2 )10 CH3
Brechungsindex
1.4210 to 1.4230
Menge
100 mL
Relative Dichte
0.753
Löslichkeitsinformationen
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and ether
Viskosität
<7 mm2/s (40°C)
Formelmasse
170.34
Reinheit (%)
99%
Physikalische Form
Flüssigkeit
Afficher plus
Afficher moins
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Aspirationsgefahr Kategorie 1
Mention de danger
H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Conseils de prudence
P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Informations supplémentaires
MIXTURE LIST-Contain: Dodecane
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité .
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?