Learn More
N-Docosane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10591364 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10591364 500 g Glasflasche 500 Gramm
10436810 25 g Glasflasche 25 Gramm
10446810 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10591364 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 158785000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 629-97-0 | C22H46 | 310.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-97-0
Summenformel C22H46
Molekulargewicht (g/mol) 310.61
MDL-Nummer MFCD00009348
InChI-Schlüssel HOWGUJZVBDQJKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-docosane, dokosan, unii-ow99q363ko, heneicosane, methyl, ch3-ch2 20-ch3, docosane, analytical standard, twt, normal-docosane, docosane, n, docosane
PubChem CID 12405
ChEBI CHEBI:46050
IUPAC-Name Docosan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Docosane
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 43.0°C to 46.0°C
Farbe Weiß
Dichte 0.7700g/mL
Siedepunkt 369.0°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)20CH3
Menge 500 g
Beilstein 01, 174
Relative Dichte 0.77
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene and toluene
Formelmasse 310.6
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff